Bei Auslieferung der Pumpe sind die Flussverbindungen zwischen den Komponenten in der Pumpe vorinstalliert.
Dieses Kapitel beschreibt die Schritte, die für den Anschluss der Flussverbindungen zum und vom Gerät erforderlich sind und, falls erforderlich, zusätzliche Flussverbindungen.
Gehen Sie wie folgt vor
Um weitere Flussverbindungen herzustellen und die Installation abzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:
Schließen Sie die Waste-Leitungen an. Siehe Anschließen der Waste-Leitungen.
Schließen Sie die Lösungsmittelschläuche an und füllen Sie die Lösungsmittelbehälter. Siehe Anschließen der Lösungsmittelschläuche.
Installieren Sie die Hinterspülung und füllen Sie den Behälter für die Hinterspülflüssigkeit. Siehe Anschließen der Hinterspülung und Füllen des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit.
Installieren Sie den Viper-Schutzverbinder. Siehe Installieren des Viper-Schutzverbinders am Flowmeter-Ausgang.
Regeln und Empfehlungen zu Flussverbindungen finden Sie unter Allgemeine Informationen und Hinweise.