Undichtigkeiten sind ein potentielles Sicherheitsrisiko.
Der Leaksensor im Gerät überwacht die Flussverbindungen im Gerät auf Undichtigkeiten. Die Flüssigkeit sammelt sich in der Leckage-Wanne und wird zum Drainage-Ablauf geleitet. Durch den Ablauf fließt die Flüssigkeit über das Systemdrainage des Vanquish Neo-Systems in den Abfall.
Wenn der Leaksensor auf eine Undichtigkeit anspricht, leuchtet die Statusanzeige rot und ein akustisches Signal ertönt. Finden und beseitigen Sie die Ursache wie in diesem Handbuch beschrieben.
Ist die Undichtigkeit nicht nach 3 Minuten behoben, stoppt der Pumpenfluss.