Purging beschreibt das Spülen des Systems oder von Systemkomponenten für eine bestimmte Zeit mit einer höheren Flussrate. Erforderlich ist Purgen in verschiedenen Situationen und aus unterschiedlichen Gründen. Die Situation und der Grund bestimmen, welches Skript jeweils das beste ist. In den Tabellen finden Sie Informationen zu den häufigsten Situationen. Sie starten die Skripte vom Vanquish User Interface. Folgen Sie gegebenenfalls den Anweisungen des Skripts.
Während der Installation, vor dem Betrieb
Grund | Skript | Zusätzlicher Parameter |
|---|---|---|
Bei der Vorbereitung der Pumpe für den ersten Betrieb | 1. A01 - Lösungsmitteltypen der Neo-Pumpe einstellen | Keine |
2. B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern | Wählen Sie alle Lösungsmittel und die Hinterspülflüssigkeit aus und wählen Sie Nur aktualisieren = Aus. | |
Zum Neustart des Systems nach einer langfristigen Außerbetriebnahme | 1. A01 - Lösungsmitteltypen der Neo-Pumpe einstellen | Keine |
2. B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern | Wählen Sie alle Lösungsmittel und die Hinterspülflüssigkeit aus und wählen Sie Nur aktualisieren = Aus. |
Während des Betriebs
Grund | Skript | Zusätzlicher Parameter |
|---|---|---|
Zum Austausch eines Lösungsmittelbehälters, wenn der Behälter nicht mehr genug Flüssigkeit für die nächste Analyse enthält (gleicher Typ Flüssigkeit) | B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern | Wählen Sie das betroffene Lösungsmittel und wählen Sie Nur aktualisieren = An. |
Einer oder mehrere Lösungsmittelschläuche waren leer | B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern | Wählen Sie das betroffene Lösungsmittel und wählen Sie Nur aktualisieren = Aus. |
Zur Umstellung auf einen anderen Typ Lösungsmittel, zum Beispiel bei Umstellung auf eine andere Analysenmethode | 1. A01 - Lösungsmitteltypen der Neo-Pumpe einstellen | Keine |
2. B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern | Wählen Sie das betroffene Lösungsmittel und wählen Sie Nur aktualisieren = Aus. |
Während der Wartung
Grund | Skript | Zusätzlicher Parameter |
|---|---|---|
Zu Beginn einer Wartungsprozedur: Um schädliche Substanzen auszuspülen | C02 - Neo-Pumpe purgen | Was gepurgt werden soll = Gesamte Pumpe Intensität = Standard |
Am Ende einer Wartungsprozedur: Um Luftblasen zu entfernen, die sich gegebenenfalls durch die Wartungsprozedur im System befinden | C02 - Neo-Pumpe purgen | Was gepurgt werden soll = Gesamte Pumpe Intensität = Standard |