Testen Sie regelmäßig, ob bei folgenden Flüssigkeitssystemen Undichtigkeiten in der Pumpe vorhanden sind:
Flüssigkeit | Folgen Sie den Anweisungen in... |
|---|---|
Lösungsmittel | Diesem Abschnitt |
Hinterspülflüssigkeit |
Wann
Regelmäßig (als Bestandteil des Wartungszeitplans)
Wenn der Leaksensor eine Undichtigkeit erkannt hat
Bei chromatographischen Problemen:
Peaks sind zu klein
Retentionszeitschwankungen
Erforderliche Teile
Tuch oder Papiertuch
Ersatzteil, je nach Erfordernis
Teile, die im Skript genannt werden
Vorbereitungen
Wenn Sie Undichtigkeiten beseitigen, beachten Sie die Sicherheitshinweise und allgemeinen Regeln für Wartung und Service in Wartung und Service.
Gehen Sie wie folgt vor
Prüfen Sie die Pumpe mithilfe eines Skripts und visuell auf Undichtigkeiten.
Führen Sie das Skript aus: D02 - Dichtigkeit der Neo-Pumpe testen.
Prüfen Sie gegen Ende des Skripts alle Flussverbindungen an den Pumpenköpfen visuell auf Anzeichen von Undichtigkeit. Wenn Sie eine Undichtigkeit an den Verbindungen der Pumpenköpfe erkannt haben:
- Warten Sie, bis das Skript beendet wurde und das System druckfrei ist.
- Ziehen Sie undichte Verbindungen fest oder tauschen Sie diese aus.
- Saugen Sie mit einem Tuch oder Papiertuch die Flüssigkeit gründlich auf.
Prüfen Sie das Testergebnis des Skripts. Wenn eine Undichtigkeit erkannt wurde, beheben Sie sie, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Führen Sie erneut das Skript aus: D02 - Dichtigkeit der Neo-Pumpe testen.
Prüfen Sie gegen Ende des Skripts erneut alle Flussverbindungen an den Pumpenköpfen visuell auf Anzeichen von Undichtigkeit.
Wenn Sie eine Undichtigkeit an den Verbindungen der Pumpenköpfe erkannt haben, oder wenn das Skript eine Undichtigkeit erkannt hat, wiederholen Sie die Schritte oben. Wenn keine Undichtigkeit mehr gefunden wird, können Sie den Betrieb wieder aufnehmen.