Wann
Beschädigung des Lösungsmittelschlauchs oder wenn dieser blockiert ist
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Lösungsmittelschläuche vom Behälter zur Pumpe
Lösungsmittel, geeignet für Ihre Anwendung
Betroffene Teile
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Lösungsmittelschläuche von den Behältern, zur Pumpe geführt durch alle Module oberhalb der Pumpe im Systemturm, mit |
1a | Lösungsmittelschlauch, Kanal A |
1b | Lösungsmittelschlauch, Kanal B |
2 | Absperrventile, A und B |
3 | Detektoreinheit der Hinterspülung |
Vorbereitungen
Entleeren Sie die Lösungsmittelschläuche. Siehe Entleeren der Lösungsmittelschläuche.
Wenn Sie den Lösungsmittelfilter zusammen mit dem Lösungsmittelschlauch tauschen möchten, bereiten Sie den Filter vor. Siehe Tauschen des Lösungsmittelfilters.
Entfernen Sie für den leichteren Zugang die Detektoreinheit der Hinterspülung (Trichter und Detektor).
Entfernen der Detektoreinheit der Hinterspülung
Fassen Sie die Detektoreinheit Hinterspülung (Trichter und Detektor) am Trichter und ziehen Sie die Einheit nach oben. Der Detektor mit Schlauch und Kabel kann mit dem Trichter verbunden bleiben.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Trichter, Hinterspüldetektor |
2 | Hinterspüldetektor |
3 | Detektorkabel |
4 | Hinterspülschlauch |
Entfernen des Lösungsmittelschlauchs
Entfernen Sie den Lösungsmittelschlauch aus dem Behälterdeckel:
- Entfernen Sie den Filter vom Lösungsmittelschlauch.
- Entfernen Sie die Schlauchführung.
- Ziehen Sie den Lösungsmittelschlauch aus dem Behälterdeckel heraus.
Lösen und entfernen Sie den Lösungsmittelschlauch in der Pumpe.
Entfernen Sie den Lösungsmittelschlauch aus der Pumpe und aus allen Modulen, die sich oberhalb der Pumpe im Systemturm befinden. Wenn Sie den Lösungsmittelschlauch aus den Schlauchführungen entfernen, ziehen Sie nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen.
Führen des neuen Lösungsmittelschlauchs zum Solvent Rack
Verbinden Sie jeden Lösungsmittelschlauch mit dem Eingangsport in der Pumpe, für den er gedacht ist (beachten Sie die Kennzeichnung an den Lösungsmittelschläuchen und in der Pumpe).
Führen Sie die Lösungsmittelschläuche von der Pumpe zum Solvent Rack, durch die Schlauchführungen in der Pumpe und in allen Modulen, die sich oberhalb der Pumpe im Systemturm befinden. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung in Kapillar- und Schlauchführung durch das System.
Führen Sie die Lösungsmittelschläuche durch das Führungsloch im Solvent Rack und drücken Sie sie in eine oder mehrere Schlauchführungen.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
A | Führungsloch (Solvent Rack) |
1-4 | Schlauchführungen |
Verbinden des Lösungsmittelschlauchs mit dem Lösungsmittelbehälter
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Lösungsmittelschlauch |
2 | Schlauchführung |
3 | Behälterdeckel |
4 | Verschlusskappen |
5 | Lösungsmittelfilter mit Schlauchadapter |
Führen Sie jeden Lösungsmittelschlauch durch eine Schlauchführung.
Führen Sie den Lösungsmittelschlauch durch eine Öffnung in einem Deckel für einen Lösungsmittelbehälter. Die Schlauchführung verhindert, dass der Lösungsmittelschlauch im Behälter verrutscht.
Verschließen Sie die Öffnungen in den Behälterdeckeln mit den Verschlusskappen.
Schieben Sie einen Lösungsmittelfilter auf jeden Lösungsmittelschlauch.
Drehen Sie den Flaschendeckel handfest an. Drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung im Behälterdeckel, um den Schlauch im Deckel zu arretieren.
Platzieren Sie die Lösungsmittelschläuche gerade in den Schlauchführungen.
Prüfen Sie die Lösungsmittelschläuche über den gesamten Flussweg hinweg. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
Setzen Sie, falls erforderlich, die Detektoreinheit der Hinterspülung wieder ein.
Purgen Sie die Pumpe mit dem Lösungsmittel Ihrer Anwendung.