Wann
Während regelmäßiger Wartungsarbeiten
Durchlässigkeit der Fritte im Lösungsmittelfilter beeinträchtigt
Lösungsmittelfilter beschädigt
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Wie zutreffend:
Filterfritte
Lösungsmittelfilter (mit Filterhalter, Filterfritte, und Schlauchadapter)
Lösungsmittel, geeignet für Ihre Anwendung
Betroffene Teile
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Schlauchadapter |
2 | Filterhalter, Oberteil |
3 | Filterfritte |
4 | Filterhalter, Unterteil |
Vorbereitungen
Schrauben Sie den Deckel des Lösungsmittelbehälters ab und entfernen Sie den Deckel zusammen mit dem Lösungsmittelschlauch vom Behälter.
Entfernen Sie den Filterhalter (mit Adapter) vom Lösungsmittelschlauch.
Gehen Sie wie folgt vor
Folgen Sie den entsprechenden Schritten zum Tauschen der Filterfritte oder des Filters.
Schritte zum Tauschen der Fritte im Lösungsmittelfilter
Schrauben Sie dazu den Filterhalter auf und tauschen Sie die Fritte aus.
Setzen Sie den Lösungsmittelfilter zusammen; tragen Sie dabei geeignete saubere Handschuhe:
- Legen Sie die Fritte waagrecht in den Filterhalter (Unterteil).
- Schrauben Sie das Oberteil des Filters fest auf das Unterteil.
Schieben Sie den Filterhalter mit Adapter auf den Lösungsmittelschlauch.
Drehen Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter wieder fest. Die Schlauchführung muss in der Öffnung im Behälterdeckel verbleiben. Ist das nicht der Fall, drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung, so dass der Schlauch im Deckel arretiert wird.
Purgen Sie die Pumpe mit dem Lösungsmittel Ihrer Anwendung, um die Luft aus den Lösungsmittelschläuchen zu entfernen.
Schritte zum Tauschen des Lösungsmittelfilters
Setzen Sie den Lösungsmittelfilter zusammen; tragen Sie dabei geeignete saubere Handschuhe:
- Setzen Sie den Schlauchadapter in den Filterhalter (Oberteil) ein.
- Drehen Sie den Filterhalter (Oberteil) mit Adapter auf den Kopf und drücken Sie ihn gegen eine geeignete Oberfläche, so dass der Adapter fest im Filterhalter sitzt.
- Legen Sie die Fritte waagrecht in den Filterhalter (Unterteil).
- Schrauben Sie das Oberteil des Filters fest auf das Unterteil.
Schieben Sie den Filterhalter mit Adapter auf den Lösungsmittelschlauch.
Drehen Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter wieder fest. Die Schlauchführung muss in der Öffnung im Behälterdeckel verbleiben. Ist das nicht der Fall, drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung, so dass der Schlauch im Deckel arretiert wird.
Purgen Sie die Pumpe mit dem Lösungsmittel Ihrer Anwendung.