Die Umgebungsbedingungen sind wie folgt spezifiziert:
Art | Spezifikation |
|---|---|
Verwendungsbereich | Ausschließlich im Innenbereich |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C - 35 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung) | -20 °C - 45 °C |
Umgebungsluftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20% - 80% relative Feuchte (nicht-kondensierend) |
Umgebungsluftfeuchtigkeit (Lagerung) | Maximal 60% relative Feuchte (nicht-kondensierend) |
Betriebshöhe | Maximal 2000 m über Normalnull |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | II |