Tauschen Sie die Hinterspülschläuche zwischen dem Peristaltikschlauch (Hinterspülpumpe) und dem Hinterspüldetektor wie unten beschrieben.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Spülschlauch zwischen Peristaltikschlauch und linkem Pumpenkopf |
2 | Spülschlauch am linken Pumpenkopf |
3 | Spülschlauch zwischen den Pumpenköpfen |
4 | Spülschlauch am rechten Pumpenkopf |
5 | Spülschlauch zwischen rechtem Pumpenkopf und Hinterspüldetektor |
Wann
Hinterspülschläuche sind verstopft oder beschädigt
Erforderliche Teile
Silikonschlauch
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider
Vorbereitungen
Entleeren Sie die Hinterspülung:
- Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
- Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Gehen Sie wie folgt vor
Ziehen Sie die Hinterspülschläuche von den Schlauchverbindern ab. Entfernen Sie nicht die Schlauchverbinder.
Schließen Sie die neuen Hinterspülschläuche an. Schneiden Sie den Schlauch auf die entsprechende Länge zu, falls notwendig.
Inbetriebnehmen der Hinterspülung
Drehen Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter wieder fest. Die Schlauchführung muss in der Öffnung im Behälterdeckel verbleiben. Ist das nicht der Fall, drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung, so dass der Schlauch im Deckel arretiert wird.
Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
- Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
- Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Spülen Sie die Hinterspülung. Führen Sie das Skript aus: B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern (mit: Hinterspülflüssigkeit hinten und Nur aktualisieren = Aus).