Wann
Filter verstopft
Diagnose-Skript empfiehlt Filtertausch
Erforderliche Teile
Flowmeter-Filterkit
Erforderliche Werkzeuge und zusätzliche Utensilien
Maulschlüssel, Größe 13 mm
Lösungsmittel, geeignet zum Ausspülen schädlicher Substanzen
Lösungsmittel, geeignet für Ihre Anwendung
Betroffene Teile
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Pumpenkopf |
2 | Verbindungskapillare vom Pumpenkopf zum Flowmeter |
3 | Flowmeter-Filter |
Vorbereitungen
Spülen Sie schädliche Substanzen aus, indem Sie die Pumpe mit einem geeigneten Lösungsmittel purgen.
Bereiten Sie den Austauschfilter vor.
Vorbereiten des Austauschfilters
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Filterschraube |
2 | Filterschraube, Dichtung |
3 | Filterfritte |
Schieben Sie die Dichtung mit den Fingern auf die Filterschraube, bis die Dichtung auf der Aufnahmekante aufliegt.
Pipettieren Sie einen Tropfen Lösungsmittel in die Filterschraube und setzen Sie die Filterfritte ein. Das Lösungsmittel hält die Fritte in der Schraube.
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie die Kapillare, die den Pumpenkopf und das Flowmeter verbindet.
Lösen Sie die Filterschraube mit dem Maulschlüssel und entfernen Sie den Filter aus der Pumpe.
Setzen Sie den neuen Filter ein und ziehen Sie die Filterschraube mit dem Maulschlüssel fest.
Schließen Sie die Kapillare an, die den Pumpenkopf und das Flowmeter verbindet.
Purgen Sie die Pumpe und das Flowmeter mit dem Lösungsmittel Ihrer Anwendung.
Prüfen Sie die Verbindungen auf Anzeichen von Undichtigkeit. Ziehen Sie undichte Verbindungen fest, wenn das System druckfrei ist.
Überprüfen Sie, dass der neue Filter korrekt funktioniert. Führen Sie das Skript aus: D01 - Rückdruck der Neo-Pumpe testen.
Testen Sie die Pumpe auf Dichtigkeit. Führen Sie das Skript aus: D02 - Dichtigkeit der Neo-Pumpe testen.