Wann
Einbau der Austausch-Pumpenkopfdichtungen, wenn Sie die Dichtungen zuvor entfernt hatten
Wiedereinbau einer Pumpenkopfdichtung, die sich bei der Wartung an Pumpenkopfteilen gelöst hatte
Erforderliche Teile und Werkzeuge
Pumpenkopfdichtungen
Schraubendreher, Torx T30
Spritze, gefüllt mit Isopropanol
Fusselfreies Tuch
Betroffene Teile am Pumpenkopf
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Pumpenkopf |
2 | Pumpenkopfdichtungen, für Schrauben der Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtungen 6,5x1) |
3 | Pumpenkopfdichtung, für Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtung 11x1,5) |
4 | Hinterspülplatte |
5 | Schrauben der Hinterspülplatte |
6 | Kolben |
Gehen Sie wie folgt vor
Nur beim Wiedereinbau einer Pumpenkopfdichtung: Reinigen Sie die Pumpenkopfdichtung mit Isopropanol und einem fusselfreien Tuch.
Legen Sie die Pumpenkopfdichtung auf die Aufnahmenut.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Aufnahmenuten für Pumpenkopfdichtungen im Pumpenkopf, Dichtungen für Schrauben der Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtungen 6,5x1) |
2 | Aufnahmenut für Pumpenkopfdichtung in Hinterspülplatte (Seite, die zum Pumpenkopf zeigt), Dichtung für Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtung 11x1,5) |
Drücken Sie die Pumpenkopfdichtung mit den Fingern so weit wie möglich in die Nut.
Legen Sie die Hinterspülplatte auf den Pumpenkopf und setzen Sie die Schrauben ein.
Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz mit dem Schraubendreher fest.
Ziehen Sie die Schrauben nochmals über Kreuz fest.
Bauen Sie den Kolben ein. Siehe Einbauen der Kolben.
Bauen Sie den Pumpenkopf ein. Siehe Einbauen des Pumpenkopfs.