Wann
Zum Tausch der Pumpenkopfdichtungen
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T30
Pinzette
Vorbereitungen
Entfernen Sie den Pumpenkopf. Siehe Entfernen des Pumpenkopfs.
Entfernen Sie die Kolben. Siehe Entfernen der Kolben.
Betroffene Teile am Pumpenkopf
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Pumpenkopf |
2 | Pumpenkopfdichtungen, für Schrauben der Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtungen 6,5x1) |
3 | Pumpenkopfdichtung, für Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtung 11x1,5) |
4 | Hinterspülplatte |
5 | Schrauben der Hinterspülplatte |
6 | Kolben |
Gehen Sie wie folgt vor
Empfohlen: Tauschen Sie alle Pumpenkopfdichtungen des Pumpenkopfs zur gleichen Zeit (linke Seite und rechte Seite des Pumpenkopfs).
Entfernen Sie mit dem Schraubendreher die Schrauben der Hinterspülplatte.
Nehmen Sie die Hinterspülplatte vom Pumpenkopf ab.
Entfernen Sie alle Pumpenkopfdichtungen. Das geht einfacher, wenn Sie eine Pinzette benutzen.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Pumpenkopfdichtungen, für Schrauben der Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtungen 6,5x1), befinden sich im Pumpenkopf |
2 | Pumpenkopfdichtung, für Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtung 11x1,5), befindet sich in der Hinterspülplatte, auf der Seite, die zum Pumpenkopf zeigt |