Wann
Einbau einer Austausch-Hinterspüldichtung, wenn Sie die Dichtung zuvor entfernt hatten
Erforderliche Teile und Werkzeuge
Hinterspüldichtung
Dichtringwerkzeug
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Ausbaupin |
2 | Einbaupin |
3 | Rändel zum Öffnen und Schließen des Dichtringwerkzeugs |
Betroffene Teile am Pumpenkopf
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Pumpenkopf |
2 | Hinterspülplatte |
3 | Hinterspüldichtung |
4 | Kolben |
Schieben Sie die Hinterspüldichtung auf den Einbaupin des Dichtringwerkzeugs. Beachten Sie die Ausrichtung des Dichtrings.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Hinterspüldichtung (der Pfeil zeigt an, welche Seite zum Werkzeug zeigt) |
2 | Einbaupin, Dichtringwerkzeug |
Drücken Sie das Dichtringwerkzeug mit dem Einbaupin in die Hinterspülplatte und entfernen Sie das Werkzeug. Die Hinterspüldichtung bleibt in der Hinterspülplatte.
Bauen Sie den Kolben ein. Siehe Einbauen der Kolben.
Bauen Sie den Pumpenkopf ein. Siehe Einbauen des Pumpenkopfs.