Wann
Einbau einer Austausch-Kolbendichtung, wenn Sie die Dichtung zuvor entfernt hatten
Erforderliche Teile
Kolbendichtung
Stützring, der beim Entfernen der Kolbendichtung entfernt wurde
Der Stützring ist kein Verschleißteil und kann wiedereingebaut werden. Bauen Sie nur dann einen neuen Stützring ein, wenn der Ring beschädigt ist.
Pumpenkopfdichtungen zum Wiedereinbau, falls erforderlich
Erforderliche Werkzeuge und zusätzliche Utensilien
Schraubendreher, Torx T30
Spritze, gefüllt mit Isopropanol
Reinigungsstäbchen
Fusselfreies Tuch
Dichtringwerkzeug
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Ausbaupin |
2 | Einbaupin |
3 | Rändel zum Öffnen und Schließen des Dichtringwerkzeugs |
Betroffene Teile am Pumpenkopf
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Pumpenkopf |
2 | Kolbendichtung |
3 | Stützring |
4 | Pumpenkopfdichtungen (für Hinterspülplatte und Schrauben der Hinterspülplatte) |
5 | Hinterspülplatte |
6 | Schrauben, Hinterspülplatte (4 Schrauben) |
7 | Kolben |
Gehen Sie wie folgt vor
Reinigen Sie den Stützring von innen und außen mit Isopropanol, einem Reinigungsstäbchen und einem fusselfreien Tuch.
Pipettieren Sie einige Tropfen Isopropanol in die Aufnahme im Pumpenkopf, auf deren Rand die Kolbendichtung aufliegen wird.
Schieben Sie den Stützring und die Kolbendichtung auf den Einbaupin des Dichtringwerkzeugs. Die offene Seite der Kolbendichtung zeigt vom Werkzeug weg.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Kolbendichtung (offene Seite zeigt weg vom Werkzeug) |
2 | Stützring |
3 | Einbaupin, Dichtringwerkzeug |
Drücken Sie das Dichtringwerkzeug mit dem Einbaupin bis zum Anschlag in den Pumpenkopf und entfernen Sie das Werkzeug. Die Kolbendichtung und der Stützring bleiben im Pumpenkopf.
Überprüfen Sie, ob die Pumpenkopfdichtungen korrekt eingesetzt sind. Wenn sich die Dichtungen gelöst haben oder nicht richtig in der Aufnahmenut liegen, setzen Sie die Dichtungen erneut ein. Siehe Einbauen der Pumpenkopfdichtungen.
Legen Sie die Hinterspülplatte auf den Pumpenkopf und setzen Sie die Schrauben ein.
Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz mit dem Schraubendreher fest.
Ziehen Sie die Schrauben nochmals über Kreuz fest.
Bauen Sie den Kolben ein. Siehe Einbauen der Kolben.
Bauen Sie den Pumpenkopf ein. Siehe Einbauen des Pumpenkopfs. Bevor Sie jedoch das Skript zum Testen der Pumpe auf Dichtigkeit ausführen, betreiben Sie die Pumpe 30 Minuten lang bei einem Rückdruck von 80 MPa (empfohlen), damit die neuen Kolbendichtungen einlaufen können.