Wann
Einbau eines Austauschkolbens, wenn Sie zuvor den Kolben entfernt hatten
Bei der Wartung von Pumpenkopfteilen
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Kolben
Isopropanol
Vorbereitungen
Wen Sie einen Kolben wiedereinbauen, den Sie entfernt haben, reinigen Sie den Kolben. Siehe Reinigen des Kolbens.
Gehen Sie wie folgt vor
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Kolbenaufnahme |
2 | Kolbenfuß |
Pipettieren Sie einige Tropfen Isopropanol in die Kolbenaufnahme, in die Sie den Kolben einsetzen möchten.
Wenn Sie einen Kolben wiedereinbauen, setzen Sie ihn an der Position ein, von der Sie ihn entfernt hatten.
Halten Sie den Kolben am Kolbenfuß.
Schieben Sie den Kolben soweit wie es geht in die Kolbenaufnahme hinein.
Bauen Sie den Pumpenkopf ein. Siehe Einbauen des Pumpenkopfs.