Tauschen Sie den Peristaltikschlauch in der Hinterspülpumpe wie unten beschrieben.
Wann
Schlauch ist verstopft oder beschädigt
Alle sechs Monate als präventive Wartungsmaßnahme für die Hinterspülpumpe
Erforderliche Teile
Peristaltikschlauch (PharMedTM-Schlauch), Schlauchverbinder und -halter
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider
Vorbereitungen
Entleeren Sie die Hinterspülung:
- Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
- Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Tauschen des Peristaltikschlauchs
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Hebel der Pumpe (angehoben) |
2 | Rotor der Pumpe |
3 | Hinterspülschlauch zum Behälter (Silikonschlauch) |
4 | Schlauchverbinder |
5 | Schlauchhalter für Peristaltikschlauch |
6 | Hinterspülschlauch zum Pumpenkopf (Silikonschlauch) |
7 | Peristaltikschlauch |
Trennen Sie den Peristaltikschlauch vom Schlauchverbinder, der ihn mit dem Silikonschlauch verbindet.
Ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben und entfernen Sie den Peristaltikschlauch aus der Pumpe und den Schlauchhalterungen.
Verbinden Sie den Peristaltikschlauch mit Hilfe der Schlauchverbinder mit dem Silikonschlauch. Schneiden Sie den Schlauch auf die entsprechende Länge zu, falls notwendig.
Legen Sie den Peristaltikschlauch in die obere rechte Schlauchhalterung ein.
Ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben und halten Sie ihn mit einer Hand in dieser Position.
Legen Sie den Schlauch mit der anderen Hand zwischen Hebel und Rotor ein und um den Rotor herum.
Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück.
Legen Sie den Peristaltikschlauch in die untere rechte Schlauchhalterung ein.
Legen Sie den Peristaltikschlauch in die linke Schlauchhalterung ein.
Prüfen Sie, dass der Peristaltikschlauch korrekt in die Schlauchhalterungen eingelegt ist. Falls nicht, drücken Sie den Schlauch in die Halterung. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht in den Halterungen eingeklemmt oder gequetscht ist.
Nehmen Sie die Hinterspülung wieder in Betrieb.
Inbetriebnehmen der Hinterspülung
Drehen Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter wieder fest. Die Schlauchführung muss in der Öffnung im Behälterdeckel verbleiben. Ist das nicht der Fall, drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung, so dass der Schlauch im Deckel arretiert wird.
Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
- Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
- Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Spülen Sie die Hinterspülung. Führen Sie das Skript aus: B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern (mit: Hinterspülflüssigkeit hinten und Nur aktualisieren = Aus).