Dieser Abschnitt beschreibt den Anschluss von nanoViperTM-Kapillaren (im Weiteren als Viper-KapillarenTM bezeichnet).
Die Viper-Fittinge werden ohne Rändelschraube installiert. Bei Bedarf können Sie die Rändelschrauben verwenden, die im Zubehörkit mitgeliefert werden.
Erforderliche Werkzeuge
Drehmoment-Schraubendreher mit:
Basis
Verlängerung
Viper-Steckaufsatz
Gehen Sie wie folgt vor
ACHTUNG
Beschädigung am nanoViper-Fitting
Fassen Sie den Drehmoment-Schraubendreher an der Basis und halten Sie ihn gerade. Durch ein Neigen des Drehmoment-Schraubendrehers wird zu viel Kraft auf das nanoViper-Fitting ausgeübt und das Fitting oder der Drehmoment-Schraubendreher können beschädigt werden.
Führen Sie die Viper-Kapillare in den Anschlussport ein.
Ziehen Sie die Verbindung mit den Fingern fest.
Ziehen Sie die Verbindung mit dem Drehmoment-Schraubendreher weiter fest. Verwenden Sie die Verlängerung, um schwer erreichbare Kapillaren festzuziehen.
Ziehen Sie die Verbindung fest, bis die Drehmomentbegrenzung auslöst (erkennbar am hörbaren Klicken).
Prüfen Sie die Verbindung auf Undichtigkeit. Wenn eine Undichtigkeit vorhanden ist, beheben Sie die Undichtigkeit.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Viper-Steckaufsatz |
2 | Verlängerung |
3 | Basis |
Beheben von Undichtigkeiten
Entfernen Sie die Kapillare.
Reinigen Sie die Kapillarenden vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch, das mit Isopropanol angefeuchtet ist.
Schließen Sie die Kapillare wieder an.
Verwenden Sie eine neue Viper-Kapillare, wenn die Undichtigkeit weiter bestehen bleibt.