Die Abbildung zeigt die Komponenten des Solvent Racks.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Solvent Rack |
1a | Magnetische Vorderseite An der Vorderseite des Solvent Racks können magnetische Etiketthalter angebracht werden, zum Beispiel, um das System mit einem kundenspezifischen Systemnamen zu kennzeichnen. Etiketten sind im Zubehörkit enthalten. |
2 | Einsatz für Flaschen1 (optional) Bietet Mulden für folgende Behälter: |
2a | 5 Mulden für 1-L-Behälter |
2b | 2 Mulden für 2-L-Behälter |
2c | 4 Mulden für 0,25-L-Behälter |
1: Der Einsatz für Flaschen lässt sich leicht herausnehmen. Wenn Sie ihn herausnehmen, verwenden Sie vorzugsweise nur die Lösungsmittelbehälter, die mit dem System mitgeliefert werden. Wenn Sie andere Flüssigkeitsbehälter verwenden, zum Beispiel mit einer größeren Kapazität, stellen Sie sicher, dass der Systemturm stabil steht und nicht kippt. Wenn Sie Zweifel an der Kippsicherheit haben, installieren Sie eines der Kits zur Stabilisierung. Informationen über die geeigneten Kits zur Stabilisierung des Systems finden Sie in der Tabelle im Abschnitt Erweitern des Systemturms um ein weiteres Modul. | |