Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Lösungsmittelschläuche: A und B |
2 | Flussgeregelte Pumpe mit identischen Pumpenblöcken (Lösungsmittelkanälen), A und B |
2a | Pumpenblöcke A und B, jeder Pumpenblock mit: |
2b | Arbeitszylinder |
2c | Arbeitsdrucksensor |
2d | Ausgleichszylinder |
2e | Primärdrucksensor |
3 | Flowmeter, je nach Kanal, mit: |
3a | Flowmeter-Einlasskapillare (Kapillare vom Pumpenkopf) |
3b | Flowmeter-Filter |
3c | Automatisches Purge-Ventil mit Waste-Ablauf |
3d | Fluss-Sensor |
3e | Widerstandskapillare |
3f | Systemdrucksensor |
3g | Flowmeter-Ausgang mit fluidischem T-Stück (Pumpenausgang) |
3h | Waste-Auslass |
4 | Kapillare zum System |
Die Pumpe ist eine binäre Pumpe mit Flowmeter zur Flussregelung:
Jeder Pumpenblock hat einen Arbeitszylinder und einen Ausgleichszylinder. Die Zylinder sind in Serie geschaltet. Das Lösungsmittel durchläuft die Zylinder nacheinander.
Jeder Pumpenblock liefert den Fluss kontinuierlich.
Der Arbeitszylinder fördert, während der Ausgleichszylinder gleichzeitig gefüllt wird. Der Ausgleichszylinder dient als Speicher und fördert, während der Arbeitszylinder den Saughub ausführt.Die Sensoren im Flowmeter messen und regeln die Teilflüsse der Pumpenblöcke.
Die Teilflüsse werden im fluidischen T-Stück am Flowmeter-Ausgang zusammengeführt. Der zusammengeführte Fluss verlässt das Flowmeter mit dem eingestellten Gesamtfluss und der vorgegebenen Lösungsmittelzusammensetzung.