Folgen Sie bei längeren Betriebsunterbrechungen den Anweisungen in diesem Abschnitt.
Bei Verwendung von Puffern: Spülen Sie das System mit einem Lösungsmittel ohne Puffer, indem Sie das Skript ausführen: B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern (mit den Parametern: Lösungsmittel A/B und Nur aktualisieren = Aus).
Wenn eine Säule im Flussweg eingebaut ist: Spülen Sie die Säule mit 50% B mit dem 10-fachen des Säulenvolumens bei einer Flussrate abhängig von Ihrer Anwendung:
- Micro-LC-Anwendungen: zum Beispiel 5 µL/min
- Nano-LC-Anwendungen: zum Beispiel 200 nL/min
Entfernen Sie die Säule.
Spülen Sie das System mit Isopropanol, indem Sie das Skript ausführen: B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern (mit den Parametern Lösungsmittel A/B, Hinterspülflüssigkeit hinten und Nur aktualisieren = Aus).
Ignorieren Sie Meldungen, die anzeigen, dass ein falsches Lösungsmittel verwendet wird.
Entfernen und leeren Sie die Lösungsmittelschläuche:
- Schrauben Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter ab.
- Entfernen Sie die Lösungsmittelschläuche zusammen mit den Deckeln aus den Behältern.
- Schützen Sie die Lösungsmittelfilter in geeigneter Form gegen Verschmutzung.
- Entfernen Sie die Lösungsmittelschläuche von den Pumpeneingängen und legen Sie die freien Enden der Lösungsmittelschläuche in die Leckage-Wanne, um die Schläuche zu entleeren.
- Verschließen Sie die Anschlüsse für Lösungsmittel an der Pumpe mit geeigneten Verschlussstopfen.
Entleeren Sie die Hinterspülung:
- Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
- Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Dieser Schritt ist wie folgt abhängig:
Situation | Schritte |
|---|---|
Das Gerät und alle anderen Systemkomponenten bleiben im Systemturm und sollen ausgeschaltet werden | 1. Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel aus. 2. Schalten Sie den System-Controller über den Ein-/Ausschalter des System-Controllers am Systemsockel aus. |
Das Gerät/System soll nach der Außerbetriebnahme an einen anderen Ort transportiert oder verschickt werden | Wenn eine der Komponenten aus dem Systemturm entfernt werden soll: 1. Entsperren Sie den Systemsockel. Siehe Entsperren des Systemsockels. 2. Bewegen Sie den Systemsockel so, dass Sie die Hauptnetzschalter erreichen können. 3. Schalten Sie alle Module über ihren Hauptnetzschalter aus. Das Drücken des System-Ein- /Ausschalters reicht nicht aus, um die Geräte vollständig auszuschalten. 4. Schalten Sie den System-Controller über den Ein-/Ausschalter des System-Controllers am Systemsockel aus. 5. Folgen Sie den Anweisungen in Versenden der Pumpe oder des Systems oder Transportieren oder Versenden des Systems. |