Wann
Bevor Sie einen Kolben wiedereinbauen, den Sie ausgebaut hatten
Erforderliche Utensilien
Trockenes, fusselfreies Tuch
Isopropanol
Gehen Sie wie folgt vor
Prüfen Sie den Kolben optisch auf Anzeichen einer Beschädigung.
Spülen Sie den Kolben vorsichtig mit Isopropanol.
Reiben Sie den Kolben mehrfach mit einem trocknen, fusselfreien Tuch ab.
Halten Sie den Kolben fest und fahren Sie mit dem Fingernagel vorsichtig über die Kolbenoberfläche. Sie sollten keine unregelmäßigen oder rauen Stellen spüren.
Abhängig von der Situation:
Situation | Vorgehen |
|---|---|
Kein sichtbarer Schaden | 1. Spülen Sie den Kolben nochmals vorsichtig mit Isopropanol. 2. Reiben Sie den Kolben mehrfach mit einem trocknen, fusselfreien Tuch ab. 3. Bauen Sie den Kolben wieder ein. |
Kolben ist beschädigt oder verkratzt | Bauen Sie einen neuen Kolben ein. |