Die Abbildung zeigt die wichtigsten Teile des Pumpenkopfs.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Pumpenkopf |
2 | Einlasskugelventil |
3 | Kolbendichtungen |
4 | Stützringe |
5 | Pumpenkopfdichtungen, für Schrauben der Hinterspülplatte (O-Ring-Dichtungen 6,5x1) |
6 | Pumpenkopfdichtungen, für Hinterspülplatten (O-Ring-Dichtungen 11x1,5) |
7 | Hinterspülplatten |
8 | Schrauben, Hinterspülplatten |
9 | Hinterspüldichtungen |
10 | Kolben |
11 | Schlauchverbinder für Hinterspülschläuche (schraubbar) |
12 | Auslasskugelventil |
13 | U-Rohr |