Wann
Verschmutzung der Detektorelektroden
Eingeschränkte Funktion der Hinterspülung
Erforderliche Teile
Detektoreinheit Hinterspülung, bestehend aus Detektor und Trichter
Vorbereitungen
Drücken Sie zur Vorbereitung der neuen Detektoreinheit Hinterspülung den Hinterspüldetektor in den Trichter. Achten Sie auf die Ausrichtung des Trichters.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1a | Trichter (Unterseite) |
1b | Trichter (Oberseite) |
2 | Hinterspüldetektor |
Gehen Sie wie folgt vor
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Trichter, Hinterspüldetektor |
2 | Hinterspüldetektor |
3 | Detektorkabel |
4 | Hinterspülschlauch |
Ziehen Sie den Hinterspülschlauch vom Hinterspüldetektor ab (Port mit der Kennzeichnung in).
Ziehen Sie das Detektorkabel vom Port DROP DET ab.
Fassen Sie die Detektoreinheit Hinterspülung am Trichter und ziehen Sie die Einheit nach oben.
Drücken Sie die neue Detektoreinheit Hinterspülung in die Pumpe.
Schließen Sie den Hinterspülschlauch wieder am Hinterspüldetektor an (Port mit der Kennzeichnung in).
Stecken Sie das Detektorkabel an den Port DROP DET an.
Spülen Sie die Hinterspülung. Führen Sie das Skript aus: B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern (mit: Hinterspülflüssigkeit hinten und Nur aktualisieren = Aus).