Wann
In regelmäßigen Abständen
Wenn der Pumpenkopf bei der Wartung installiert wurde
Erforderliche Utensilien
Spritze (12 mL)
Hinterspülflüssigkeit
Gehen Sie wie folgt vor
Ziehen Sie den Schlauch vom Hinterspüldetektor ab.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Hinterspüldetektor |
2 | Schlauchanschluss (Port mit der Kennzeichnung in) |
Führen Sie eine Spritze in das offene Schlauchende ein.
Damit die Flüssigkeit die Hinterspülung leicht passieren kann, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben und halten Sie ihn mit einer Hand in dieser Position.
Ziehen Sie den Spritzenstößel heraus, um Flüssigkeit in die Spritze aufzuziehen.
Wenn sich circa 10 mL Flüssigkeit in der Spritze befinden, bewegen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe in die Ausgangsstellung zurück.
Drücken Sie den Hebel fest auf den Schlauch und drücken Sie die Flüssigkeit aus der Spritze in die Hinterspülung.
Prüfen Sie, ob Flüssigkeit an den Verbindungen der Hinterspülung oder unter den Pumpenköpfen austritt.
Beobachtung | Abhilfe |
|---|---|
Es liegt eine Undichtigkeit an einer Verbindung vor | 1. Ziehen Sie undichte Verbindungen fest oder tauschen Sie diese aus. 2. Wiederholen Sie den Test. |
Es liegt eine Undichtigkeit unter den Pumpenköpfen vor | 1. Prüfen Sie, dass die Pumpenkopfdichtungen und Hinterspüldichtung korrekt eingebaut sind. 2. Wiederholen Sie den Test. |
Es liegt keine Undichtigkeit vor | Entfernen Sie die Spritze und schließen den Schlauch wieder am Hinterspüldetektor an (am Port mit der Kennzeichnung in). |