Bei Auslieferung der Pumpe sind die Lösungsmittelschläuche zwischen den Komponenten in der Pumpe vorinstalliert. Schließen Sie die Installation ab, indem Sie die Lösungsmittelschläuche zwischen den Eingängen der Absperrventile und den Lösungsmittelbehältern installieren.
Erforderliche Teile und Werkzeuge
Lösungsmittelvorrat, mit Vorratsbehälter, Behälterdeckel, Verschlusskappen und Schlauchführung für den Lösungsmittelschlauch
Lösungsmittelschläuche
Lösungsmittelfilter
Vorbereitungen
Setzen Sie den Lösungsmittelfilter zusammen.
Spülen Sie die Lösungsmittelbehälter gründlich aus. Verwenden Sie zum Spülen hochreines Lösungsmittel.
Vorbereitungen
Setzen Sie den Lösungsmittelfilter zusammen.
Spülen Sie die Lösungsmittelbehälter gründlich aus. Verwenden Sie zum Spülen hochreines Lösungsmittel.
Entfernen Sie am Eingang der Absperrventile den Stopfen, der den Eingang während des Versands schützt.
Zusammensetzen des Lösungsmittelfilters
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Schlauchadapter |
2 | Filterhalter, Oberteil |
3 | Filterfritte |
4 | Filterhalter, Unterteil |
Setzen Sie den Lösungsmittelfilter zusammen; tragen Sie dabei geeignete saubere Handschuhe:
- Setzen Sie den Schlauchadapter in den Filterhalter (Oberteil) ein.
- Drehen Sie den Filterhalter (Oberteil) mit Adapter auf den Kopf und drücken Sie ihn gegen eine geeignete Oberfläche, so dass der Adapter fest im Filterhalter sitzt.
- Legen Sie die Fritte waagrecht in den Filterhalter (Unterteil).
- Schrauben Sie das Oberteil des Filters fest auf das Unterteil.
Anschließen der Lösungsmittelschläuche
Das Anschließen der Lösungsmittelschläuche umfasst die folgenden Schritte:
Führen der Lösungsmittelschläuche zum Solvent Rack
Verbinden der Lösungsmittelschläuche mit den Vorratsbehältern
TIPP
Um die Bildung von kleinen Luftblasen in den Schläuchen zu vermeiden, platzieren Sie die Behälter im Solvent Rack oder oberhalb des Systemturms.
Führen der Lösungsmittelschläuche zum Solvent Rack
Verbinden Sie jeden Lösungsmittelschlauch mit dem Eingang des Absperrventils, für den er gedacht ist (beachten Sie die Kennzeichnung an den Lösungsmittelschläuchen und in der Pumpe).
Führen Sie die Lösungsmittelschläuche von der Pumpe zum Solvent Rack, durch die Schlauchführungen in der Pumpe und in allen Modulen, die sich oberhalb der Pumpe im Systemturm befinden. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung in Kapillar- und Schlauchführung durch das System.
Führen Sie die Lösungsmittelschläuche durch das Führungsloch im Solvent Rack und drücken Sie sie in eine oder mehrere Schlauchführungen.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
A | Führungsloch (Solvent Rack) |
1-4 | Schlauchführungen |
Verbinden des Lösungsmittelschlauchs mit dem Lösungsmittelbehälter
Beachten Sie die Hinweise und Empfehlungen in Verwenden von Lösungsmitteln und Additiven.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Lösungsmittelschlauch |
2 | Schlauchführung |
3 | Behälterdeckel |
4 | Verschlusskappen |
5 | Lösungsmittelfilter mit Schlauchadapter |
Führen Sie jeden Lösungsmittelschlauch durch eine Schlauchführung.
Führen Sie den Lösungsmittelschlauch durch eine Öffnung in einem Deckel für einen Lösungsmittelbehälter. Die Schlauchführung verhindert, dass der Lösungsmittelschlauch im Behälter verrutscht.
Verschließen Sie die Öffnungen in den Behälterdeckeln mit den Verschlusskappen.
Schieben Sie einen Lösungsmittelfilter auf jeden Lösungsmittelschlauch.
Füllen Sie die Lösungsmittelbehälter mit Lösungsmittel.
Drehen Sie den Flaschendeckel handfest an. Drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung im Behälterdeckel, um den Schlauch im Deckel zu arretieren.
Stellen Sie die Lösungsmittelbehälter in das Solvent Rack.
Platzieren Sie die Lösungsmittelschläuche gerade in den Schlauchführungen.
Prüfen Sie die Lösungsmittelschläuche über den gesamten Flussweg hinweg. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.