Art | Spezifikation |
|---|---|
Kommunikation | Am Systemsockel befinden sich folgende Ports: 1 System Interlink-Port (RJ45‑8 Stecker) 1 VSC-Port (RJ‑12 Stecker) |
Die Spezifikationen für den Vanquish System Controller finden Sie im Vanquish User Interface Installation Guide.