Die Leistungsdaten der Pumpe sind wie folgt spezifiziert:
Art | Spezifikation |
|---|---|
Funktionsprinzip | Serielle Zweikolbenpumpe mit unabhängigen Kolbenantrieben |
Kompensation der Kompression | Vollautomatisch und unabhängig von der Zusammensetzung der mobilen Phase |
Flussbereich (einstellbar) | 1 nL/min – 100 µL/min in Schritten von 1 nL/min |
Flussgenauigkeit | Typisch: ± 3% Bedingungen: 0,1 - 100 µL/min jedes der 4 vorkalibrierten Lösungsmittel, gemessen bei 20 MPa Systemdruck |
Abweichung zwischen den Modulen | < 5% bei Flussraten > 300 nL/min – 10 µL/min Bedingungen: Gemessen durch Retentionszeitdifferenzen des Proteinverdau-Peptids TGQAPGFSYTDANK Cytochrom C und 30 min-Gradient. |
Retentionszeitpräzision | ≤ 0,2% RSD oder ≤ 0,1 SD min, je nachdem welcher Wert größer ist Bedingungen: Für das Proteinverdau-Peptid TGQAPGFSYTDANK Cytochrom C für Gradienten 30 - 90 min. |
Druckbereich | Pumpendruck: 2 – 150 MPa (20 – 1500 bar, 300 – 21750 psi) 150 MPa Pumpendruck bis 1 µL/min. Bei einem Fluss über 1 µL/min ist der maximale Druck lösungsmittelabhängig und nimmt linear ab bis 70 MPa bei 100 µL/min für 80% Acetonitril in Kanal B. |
Anzahl der Lösungsmittelkanäle | 2 |
Maximales Hubvolumen | 96 µL |
Dwell-Volumen | 25 nL |
Entgasung | 2 Kanäle für weitere Systemkomponenten |
Kommunikation | USB: 1 USB-Port (USB 2.0, Typ "B") 1 USB-Hub mit 3 Ports (USB 2.0, Typ "A") E/A-Schnittstelle: 2 Dig I/O-Ports (mini-DIN), jeweils mit einem digitalen Eingang und einem Relaisausgang System-Interlink: 2 System Interlink-Ports (RJ45-8) |
Materialien im analytischen Flussweg | Keramik, DLC (diamantähnlicher Kohlenstoff), Fluorpolymere, MP35N, PEEK, Titan, UHMW-PE Informationen zur chemischen Beständigkeit der Materialien können Sie der technischen Literatur entnehmen. |
Biokompatibel | Ja |
Steuerung | Vanquish User Interface Tastatur mit 5 Funktionstasten zur Ausführung bestimmter Funktionen direkt am Gerät. Das System kann mit einem Chromatographie-Datensystem gesteuert werden. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation. |
Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven | |
Sicherheitsmerkmale | Leakerkennung und sichere Leakbehandlung, Überdruckabschaltung |
Good Laboratory Practice (GLP) | Predictive Performance-Funktionen zur Planung von Wartungsarbeiten basierend auf den tatsächlichen Betriebs- und Nutzungsbedingungen des Systems. Alle Systemparameter werden im Benachrichtigungsfenster protokolliert. |