Wann
Vor Transport oder Zurücksenden eines Moduls in der Originalverpackung
Vor Tausch des Systemsockels
Vorbereitungen
Bereiten Sie die Pumpe für den Transport vor. Siehe Vorbereiten des Gerätes für den Transport.
Gehen Sie wie folgt vor
Schalten Sie alle Module über ihren Hauptnetzschalter aus. Das Drücken des System-Ein- /Ausschalters reicht nicht aus, um die Geräte vollständig auszuschalten.
Schalten Sie den System-Controller über den Ein-/Ausschalter des System-Controllers am Systemsockel aus.
Entfernen Sie alle Flussverbindungen im System sowie alle Waste-Leitungen.
Entfernen Sie die Flüssigkeitsbehälter aus dem Solvent Rack.
Entfernen Sie alle Signalkabel und Netzkabel.
Bauen Sie das Display ab. Entnehmen Sie weitere Informationen dem Vanquish User Interface Installation Guide und folgen Sie den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entfernen Sie den System-Controller. Weitere Informationen finden Sie im Vanquish User Interface Installation Guide.
Heben Sie das Solvent Rack vorne an und ziehen Sie das Solvent Rack nach vorne heraus.
Schieben Sie die Tragegriffe, die bei Auslieferung des Systems installiert waren, von der Rückseite her auf die Schienen rechts und links am Gerät wie in der Abbildung unten gezeigt.
Die finale Position der Tragegriffe muss so gewählt werden, dass die Griffe in die Verpackungs-Schaumstoffteile passen (15 cm von der Rückseite des Gerätes bis zum Mittelpunkt des Tragegriffs).
Befestigen Sie die Befestigungsschrauben an den Tragegriffen wie unten aufgeführt.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Tragegriffe |
2 | Befestigungsschraube (eine Schraube an jedem Tragegriff) |
VORSICHT
Verletzungsgefahr und Schäden am Gerät
Die Tragegriffe können vom Gerät herausrutschen, wenn die Befestigungsschrauben nicht korrekt angezogen sind. Der Moduleinschub kann herausfallen, wenn er nicht korrekt befestigt ist. Dies kann zu Personenschäden und Schäden am Gerät führen. Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie ein Gerät anheben:
Heben Sie das Modul mit Hilfe der Tragegriffe vorne an. Ziehen Sie das Modul nach vorne vom Turm und stellen Sie es vorsichtig auf eine stabile Oberfläche.