Behälter und Behälterteile
Beschreibung | Best.-Nr. |
|---|---|
Behälter, 1 L, mit Deckel | 2270.0012 |
Behälter, 0,25 L, mit Deckel | 2270.0026 |
Deckel für Behälter, Schraubdeckel (4 Stück) | 6270.0013 |
Verschlusskappe zum Verschließen der Behälterdeckelöffnungen (20 Stück) | 6000.0047 |
Schlauchführung (Durchmesser 1,6 mm), arretiert die Lösungsmittelschläuche in den Behälterdeckeln (5 Stück) | 6261.0216 |
Schlauchführung (Durchmesser 3 mm), arretiert den Hinterspülschlauch in den Behälterdeckeln (5 Stück): | 6000.0042 |
Verschlusskappen und Schlauchführungen (Durchmesser 1,6 mm) für Deckel der Hinterspülbehälter, Kit mit
| 6030.9101 |
Lösungsmittelschläuche und Lösungsmittelfilter
Beschreibung | Best.-Nr. |
|---|---|
Lösungsmittelschläuche (A, B) von den Lösungsmittelbehältern zu den Eingängen der Absperrventile | 6251.0096 |
Das Niederdruck-Schlauchkit für die Pumpe enthält auch die Lösungsmittelschläuche. Siehe Pumpen-Ersatzteile. | |
Lösungsmittelfilter, Filterhalter (6 Stück) | 6268.0115 |
Schlauchadapter (1/8-1/16) (6 Stück) | 6850.1056 |
Lösungsmittelfilter, Filterfritte, biokompatibel, 10 µm (10 Stück) | 6268.0117 |
Ersatzteile für die Hinterspülung
Beschreibung | Best.-Nr. |
|---|---|
Peristaltik- und Waschschlauch-Kit Das Kit enthält Peristaltikschlauch (PharMed), Silikonschlauch und Schlauchverbinder für die Hinterspülung. Achtung: Verwenden Sie den dünnen Silikonschlauch (und die entsprechenden Schlauchverbinder) in der Pumpe. Verwenden Sie die schraubbaren Schlauchverbinder für den Pumpenkopf. Der dicke Silikonschlauch (und die entsprechenden Schlauchverbinder) werden in Ihrer Systemkonfiguration nicht benötigt. | 6044.1150 |
Detektor der Hinterspülung (Tropfendetektor) mit Trichter | 6044.1898A |
VN-Kit Hinterspüldichtungen und Schrauben (VN-Pumpe), Hinterspülplatte/Pumpenkopf, mit:
| 6251.2234 |
Kolbendichtung (RP) und Hinterspüldichtung, Pumpenkopf (jeweils 2 Stück) | 6251.1143 |