Einsatz für Flaschen
Beschreibung | Best.-Nr. |
|---|---|
Einsatz für Flaschen im Solvent Rack | 6036.1371 |
USB-Isolator
Artikel | Best.-Nr. |
|---|---|
USB-Isolator Der USB-Isolator verbessert die Zuverlässigkeit der USB-Verbindung zwischen dem USB-Port eines HPLC-Systemmoduls und dem Datensystemrechner. | 6287.0540 |
System-Arbeitstische und -Stabilisatoren
Artikel | Best.-Nr. |
|---|---|
Bench Clamp Kit Stabilisiert Systemtürme mit einer Höhe von max. 139 cm | 6036.1740 |
Stack Stabilizer Kit Stabilisiert Systemtürme mit einer Höhe von max. 123 cm | 6036.1710 |
IonBench mit Montage-Kit für den Systemturm Stabilisiert Systemtürme mit einer Höhe von max. 123 cm | 6036.1720 |
Workflows
Beschreibung | Best.-Nr. |
|---|---|
Tandem-Workflow-Kit für Direktinjektion, Vanquish Neo Das Kit enthält alle Komponenten für den fluidischen Aufbau des Vanquish Neo Tandem-Direktinjektions-Workflows. Zusätzlich zum Kit benötigt der Workflow die folgenden Systemmodule:
Informationen zum Aufbau des Vanquish Neo-Tandem-Direktinjektions-Workflows finden Sie im Vanquish Neo System User Guide, Version 2.0 oder höher. | 6250.1030 |
Die Vanquish Neo Binäre Pumpe ist auch mit anderen Workflows und Systemkonfigurationen kompatibel. Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihre lokale Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation.