Erforderliche Teile
Modul, das installiert werden soll
Sollte die Höhe des Turms 100 cm* überschreiten, benötigen Sie eines der folgenden Kits zur Stabilisierung des Turms:
Turmhöhe | Erforderliches Kit zur Stabilisierung |
|---|---|
Bis zu 100 cm | Keines |
Bis zu 123 cm | Eines der folgenden Kits:
|
Bis zu 139 cm | Bench Clamp Kit |
139 cm und höher | Bauen Sie das System in zwei separaten Türmen auf |
*: Die Turmhöhe wird von der Tischoberfläche bis zur Solvent Rack-Reling gemessen. Aufgrund von Produktions- und Installations-Toleranzen kann die tatsächliche Höhe des Turms bis zu 2 cm höher sein als die maximale Höhe. Diese Toleranz ist akzeptabel. | |
Erforderliche Werkzeuge
Systemsockelschlüssel
Schraubendreher, Torx T20
Vorbereitungen
Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
Schieben Sie den Systemturm in eine geeignete Position.
Schalten Sie alle Module über ihren Hauptnetzschalter aus.
Ziehen Sie alle Netzstecker.
Entfernen Sie die Flüssigkeitsbehälter aus dem Solvent Rack.
Entfernen Sie die Lösungsmittelschläuche und Hinterspülschläuche aus der Pumpe und ziehen Sie sie aus dem Solvent Rack.
Drehen Sie das Display vollständig zur Seite.
Gehen Sie wie folgt vor
Heben Sie das Solvent Rack vorne an und ziehen Sie das Solvent Rack nach vorne heraus.
Heben Sie das zu installierende Modul mit Hilfe der Tragegriffe an. Setzen Sie das Modul ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem obersten Systemmodul auf. Schieben Sie das Modul nach hinten, bis es einrastet.
Lösen Sie die Schrauben an den Tragegriffen mit einem Schraubendreher (TorxTM T20). Entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig von den Tragegriffen.
Entfernen Sie die Tragegriffe, indem Sie diese nach hinten aus den Schienen herausziehen.
Nr. | Komponente |
|---|---|
1 | Tragegriffe |
2 | Befestigungsschraube (eine Schraube an jedem Tragegriff) |
Setzen Sie das Solvent Rack ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem obersten Modul auf. Schieben Sie das Solvent Rack nach hinten, bis es einrastet.
Messen Sie die Höhe des Turms ausgehend von der Tischoberfläche bis zur Solvent-Rack-Reling und prüfen Sie, ob eine Turmstabilisierung nötig ist (siehe Erforderliche Teile). Stabilisieren Sie den Turm, falls erforderlich.
Stellen Sie die Flüssigkeitsbehälter in das Solvent Rack.
Stellen Sie die Flussverbindungen entsprechend dem gewünschten Workflow her.
Schließen Sie die Signalkabel und das Netzkabel an das neue Modul an. Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Moduls.
Schieben Sie den Systemturm zurück in Betriebsposition.
Sperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln (siehe Sperren des Systemsockels).