Für die System-Interlink-Anschlüsse ist ein spezielles System-Interlink-Kabel erforderlich (Cat. 6-Kabel).
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
- | System-Interlink-Verbindung: |
1 | Vom Systemsockel zum System-Controller |
2 | Vom System-Controller zur Pumpe |
Gehen Sie wie folgt vor
Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den Port System Interlink am Systemsockel an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Port System Interlink am System-Controller.
Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den Port System Interlink am System-Controller an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Port System Interlink an der Pumpe.