Anschlussübersicht Pumpe
Folgende Anschlüsse befinden sich an der Pumpe:
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Typenschild (Beispiel) mit Angabe von Seriennummer, Teilenummer, Modulnamen, Revisionsnummer (wenn vorhanden), Netzspannung und Nennleistung der Sicherungen |
2 | Hauptnetzschalter (Ein/Aus) |
3 | Sicherungshalter |
4 | Netzbuchse |
5 | System Interlink-Port |
6 | Digital I/O-Ports (Dig I/O) |
7 | USB-Hub (Stecker Typ "A") |
8 | USB (Universal Serial Bus) Port (Stecker Typ "B") |
Gehen Sie wie folgt vor
Schließen Sie ein USB-Kabel an. Siehe Anschließen eines USB-Kabels.
Schließen Sie die System-Interlink-Kabel an. Siehe Anschließen der System-Interlink-Kabel.
Schließen Sie das Display an den System-Controller an. Weitere Informationen finden Sie im Vanquish User Interface Installation Guide.
Wenn Sie von Ihrem Computer aus auf den System-Controller zugreifen wollen, schließen Sie ein LAN-Kabel an den LAN-Port des System-Controllers an. Weitere Informationen finden Sie im Vanquish User Interface Installation Guide.
Schließen Sie die Netzkabel an. Siehe Anschließen der Netzkabel.
Optional: Führen Sie die Signalkabel und Netzkabel durch die Kabelhalterungen. Siehe Verlegen der Kabel durch die Kabelhalterungen.