ACHTUNG
Selbst wenn Sie den Vanquish-Systemturm nach dem Aufstellen nur geringfügig auf dem Arbeitstisch verschieben, kann der Systemsockel beschädigt und dessen Funktionalität beeinträchtigt werden.
Stellen Sie den Systemsockel auf den Arbeitstisch.
Entsperren Sie den Systemsockel (siehe Entsperren des Systemsockels), um den Systemsockel leicht verschieben und somit alle Systemteile besser erreichen zu können.
Gilt nur, wenn Sie beabsichtigen, den Ablaufschlauch für die Systemdrainage nach hinten zu führen:
Drücken Sie die Klemmen wie im linken Bild gezeigt zusammen, und befestigen Sie sie am Systemsockel an den im rechten Bild gezeigten Positionen.
Heben Sie die Pumpe mit Hilfe der Tragegriffe an. Setzen Sie die hintere Kante der Pumpe ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem Systemsockel auf. Schieben Sie die Pumpe nach hinten, bis sie einrastet.
Lösen Sie die Schrauben an den Tragegriffen mit einem Schraubendreher (TorxTM T20). Entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig von den Tragegriffen.
Entfernen Sie die Tragegriffe, indem Sie diese nach hinten aus den Schienen herausziehen.
Nr. | Komponente |
|---|---|
1 | Tragegriffe |
2 | Befestigungsschraube (eine Schraube an jedem Tragegriff) |
Setzen Sie das Solvent Rack ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem obersten Modul auf. Schieben Sie das Solvent Rack nach hinten, bis es einrastet.
Installieren Sie den System-Controller. Weitere Informationen finden Sie im Vanquish User Interface Installation Guide.
Montieren Sie das Display. Weitere Informationen finden Sie im Vanquish User Interface Installation Guide.
Optional: Setzen Sie den Einsatz für Flaschen in das Solvent Rack ein (siehe Einsetzen des Einsatzes für Flaschen).
Schließen Sie Kabel an (siehe Anschließen der Kabel).
Entfernen Sie die Schutzkappen auf der Rückseite des Pumpengehäuses.