Leckage-Flüssigkeiten und Abfallflüssigkeiten werden in den Drainage-Ablauf des Systemsockels geleitet:
Leckage-Flüssigkeiten von Solvent Rack und Pumpe
Abfallflüssigkeit vom Flowmeter
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Abfallleitung vom Flowmeter |
2 | System-Drainage-Ablauf (hinter dem L-Stück) und Ablaufschlauch für die System-Drainage |
3 | Detektor-Waste-Auslass Durchführung für die Waste-Leitung von einem optionalen Detektor in den Abfall. |
Gehen Sie wie folgt vor
Schließen Sie eine Waste-Leitung am System-Drainage-Ablauf an (siehe Anschließen des Ablaufschlauchs am System-Drainage-Ablauf).
Wenn die Waste-Leitung angeschlossen ist, testen Sie die Systemdrainage (siehe Testen des Drainagesystems).
TIPP