Die für den Anwender zugänglichen Komponenten der Pumpe befinden sich direkt hinter den Gerätetüren.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Tastatur zur Bedienung der Pumpe |
2 | Pumpenkopf A (linker Pumpenkopf) |
3 | Clips zur Führung von Lösungsmittelschläuchen zu den Pumpenköpfen |
4 | Pumpenkopf B (rechter Pumpenkopf) |
5 | Absperrventile |
6 | Leaksensor |
7 | Typenschild mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer |
8 | Drainage-Ablauf |
9 | Detektor der Hinterspülung (Tropfendetektor) |
10 | Optionaler Degaser für weitere Systemkomponenten |
11 | Hinterspülpumpe |
12 | Kanal für die Durchführung der Schläuche, einschließlich Schlauchführungen |
13 | Flowmeter, mit: |
13a | Flowmeter-Einlass B |
13b | Pumpenausgang (Flowmeter-Ausgang) |
13c | Flowmeter-Abfallleitung (Purge Out) |
13d | Flowmeter-Einlass A |