Die Emissionsschalldruckpegel sind wie folgt spezifiziert:
Produkt | Emissionsschalldruckpegel |
|---|---|
Basiskonfiguration1: | < 70 dB(A), typisch < 50 dB(A) |
Pumpe | < 70 dB(A), typisch < 50 dB(A) |
1: Zur Basiskonfiguration gehört der Systemsockel mit System Controller, Pumpe, Display und Solvent Rack | |