Erforderliche Teile
  • Hinterspülvorrat, mit Vorratsbehälter, Behälterdeckel, Verschlusskappen und Schlauchführung für den Hinterspülschlauch
  • Hinterspülschlauch (Silikonschlauch) für die Verbindung zwischen dem Behälter für die Hinterspülflüssigkeit und der Hinterspülpumpe
1243
Abbildung: Übersicht Hinterspülung
Nr.
Beschreibung
1
Hinterspülschlauch zum Behälter
2
Hinterspülpumpe (Peristaltikpumpe)
3
Hinterspülschläuche in der Pumpe (dünne Schläuche), mit
  • Hinterspülschlauch von der Hinterspülpumpe zum linken Pumpenkopf
  • Hinterspülschlauch am linken Pumpenkopf
  • Hinterspülschlauch zwischen den Pumpenköpfen
  • Hinterspülschlauch am rechten Pumpenkopf
  • Hinterspül-Auslassschlauch von rechtem Pumpenkopf zum Hinterspüldetektor
4
Detektor der Hinterspülung (Tropfendetektor)
Vorbereitungen
Spülen Sie den Hinterspülbehälter gründlich aus. Ver­wenden Sie zum Spülen hoch­reines Lösungs­mittel.
Einlegen des Peristaltikschlauchs
In der Pumpe: Legen Sie den Peristaltikschlauch (PharMed™-Schlauch) in die Hinterspülpumpe ein:
124376545
Abbildung: Hinterspülpumpe
Nr.
Beschreibung
1
Hebel der Pumpe (angehoben)
2
Rotor der Pumpe
3
Hinterspülschlauch zum Behälter (Silikonschlauch)
4
Schlauchverbinder
5
Schlauchhalter für Peristaltikschlauch
6
Hinterspülschlauch zum Pumpenkopf (Silikonschlauch)
7
Peristaltikschlauch
  1. Ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben und halten Sie ihn mit einer Hand in dieser Position.
  2. Legen Sie den Schlauch mit der anderen Hand zwischen Hebel und Rotor ein und um den Rotor herum.
  3. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück.
  4. Legen Sie den Peristaltikschlauch in die untere rechte Schlauchhalterung ein.
  1. Prüfen Sie, dass der Peristaltikschlauch korrekt in die Schlauchhalterungen eingelegt ist. Falls nicht, drücken Sie den Schlauch in die Halterung. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht in den Halterungen eingeklemmt oder gequetscht ist.
  1. Prüfen Sie, dass der rechte Schlauchverbinder auf der Schlauchhalterung aufliegt. Falls nicht, drücken Sie den Schlauchverbinder auf die Halterung.
Verbinden des Hinterspülschlauchs zwischen dem Hinterspülbehälter und der Hinterspülpumpe
  1. Verbinden Sie den Hinterspülschlauch mit dem Schlauchverbinder am freien Ende des Peristaltikschlauchs.
  1. Führen Sie den Hinterspülschlauch von der Pumpe zum Solvent Rack, durch die Schlauchführungen in der Pumpe und in allen Modulen, die sich oberhalb der Pumpe im Systemturm befinden.
  2. Führen Sie den Hinterspülschlauch durch das Führungsloch im Solvent Rack und befestigen Sie ihn in einer der Schlauchführungen.
Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Abbildung: Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Nr.
Beschreibung
A
Führungsloch (Solvent Rack)
1-4
Schlauchführungen
  1. Schließen Sie den Behälter für die Hinterspülflüssigkeit an den Schlauch an:
  1. Spülen Sie den Hinterspülbehälter gründlich mit einem hochreinen Lösungsmittel aus.
  2. Befüllen Sie den Hinterspülbehälter mit frischer Hinterspülflüssigkeit.
  3. Führen Sie den Hinterspülschlauch durch die Schlauchführung und durch eine Öffnung im Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit. Die Schlauchführung verhindert, dass der Schlauch im Behälter verrutscht. Verschließen Sie die Öffnungen im Behälterdeckel mit Verschlusskappen.