Tauschen Sie den Spülschlauch zwischen Hinterspülbehälter und Einlass der Hinterspülpumpe wie nachfolgend beschrieben.
Abbildung: Position des Hinterspülschlauchs zum Behälter
Wann
Hinterspülschlauch zum Behälter ist verstopft oder beschädigt
Erforderliche Teile
Silikonschlauch und Schlauchverbinder
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider
Vorbereitungen
  1. Entleeren Sie die Hinterspülung:
  1. Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
  2. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
  3. Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Entfernen des Hinterspülschlauchs zum Behälter
  1. Entfernen Sie den Schlauch vom Hinterspülbehälter:
  1. Entfernen Sie die Schlauchführung vom Spülschlauch.
  2. Ziehen Sie den Spülschlauch aus dem Deckel des Behälters.
Spülschlauch und Behälterdeckel
Abbildung: Spülschlauch und Behälterdeckel
Nr.
Beschreibung
1
Spülschlauch
2
Schlauchführung
3
Behälterdeckel
4
Verschlusskappen
  1. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch vom Peristaltikschlauch an der Hinterspülpumpe in der Pumpe.
Abbildung: Entfernen des Hinterspülschlauchs
Verbinden des neuen Hinterspülschlauchs
  1. Schneiden Sie den Schlauch auf die entsprechende Länge zu, falls notwendig.
  2. Schließen Sie den Hinterspülschlauch an den Peristaltikschlauch der Hinterspülpumpe an.
  1. Führen Sie den Hinterspülschlauch von der Pumpe zum Solvent Rack, durch die Schlauchführungen in der Pumpe und in allen Modulen, die sich oberhalb der Pumpe im Systemturm befinden.
  2. Führen Sie den Hinterspülschlauch durch das Führungsloch im Solvent Rack und befestigen Sie ihn in einer der Schlauchführungen.
Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Abbildung: Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Nr.
Beschreibung
A
Führungsloch (Solvent Rack)
1-4
Schlauchführungen
  1. Schließen Sie den Behälter für die Hinterspülflüssigkeit an den Schlauch an:
  1. Spülen Sie den Hinterspülbehälter gründlich mit einem hochreinen Lösungsmittel aus.
  2. Befüllen Sie den Hinterspülbehälter mit frischer Hinterspülflüssigkeit.
  3. Führen Sie den Hinterspülschlauch durch die Schlauchführung und durch eine Öffnung im Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit. Die Schlauchführung verhindert, dass der Schlauch im Behälter verrutscht. Verschließen Sie die Öffnungen im Behälterdeckel mit Verschlusskappen.
Inbetriebnehmen der Hinterspülung
  1. Drehen Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter wieder fest. Die Schlauchführung muss in der Öffnung im Behälterdeckel verbleiben. Ist das nicht der Fall, drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung, so dass der Schlauch im Deckel arretiert wird.
  1. Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
  2. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
  1. Spülen Sie die Hinterspülung. Führen Sie das Skript aus: B01 - Lösungsmittel der Neo-Pumpe ändern (mit: Hinterspülflüssigkeit hinten und Nur aktualisieren = Aus).