Um die Kolben feucht zu halten und die Kolbendichtungen zu spülen, verfügt die Pumpe über ein System zur aktiven Kolbendichtungshinterspülung (Hinterspülung). Kolbenhinterspülung trägt dazu bei, die Lebensdauer von Kolben und Kolbendichtungen zu verlängern; ein Auskristallisieren und die Ablagerung von Partikeln auf den Kolben und Kolbendichtungen werden verhindert, wodurch andernfalls die Komponenten beschädigt werden könnten.
Die Abbildung zeigt den Flussweg durch die Hinterspülung.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Hinterspülpumpe (Peristaltikpumpe) |
2 | Peristaltikschlauch (PharMed™ Schlauch) |
3+4 | Pumpenköpfe |
5 | Detektor der Hinterspülung (Tropfendetektor) |
6 | Zum Abfall |