Das Vanquish-System wurde für die Aufstellung auf einem Arbeitstisch entwickelt. Wenn ein komplettes Vanquish-System und ggf. weitere Geräte auf dem Arbeitstisch aufgebaut werden soll, muss der Arbeitstisch das Gewicht aller Geräte und Komponenten tragen können, einschließlich der Lösungsmittel.
Die Abmessungen und Gewichte finden Sie in Spezifikationen.
Anforderungen an den Arbeitstisch
Teil
Anforderungen
Aufstellort für den Arbeitstisch
Der Arbeitstisch muss sicher und eben auf einer vibrationsfreien Oberfläche stehen.
Arbeitstisch
  • Hohe Stabilität
  • Gute Standfestigkeit (kippsicher)
  • Eine Höhe, die es bequem ermöglicht, den Innenraum aller Geräte im System zu erreichen.
  • Die Tischplatte sollte trocken, sauber, sowie beständig gegen Chemikalien sein.
  • Wenn der Systemturm mit dem Bench Clamp Kit stabilisiert werden soll, muss die Arbeitsplatte des Labortisches eines der folgenden Anforderungen erfüllen:
    • Stärke: Zwischen 15 und 50 mm
    oder
    • Material: Weich genug für Holzschrauben
Einzuhaltende Abstände vom System
12345
Abbildung: Einzuhaltende Abstände vom System (links: Vorderansicht des Systemturms, rechts: System von oben gesehen)
Nr.
Beschreibung
1
Mindestens 10 cm
2
Mindestens 30 cm
3
Mindestens 5 cm
4
Mindestens 15 cm
5
Mindestens 35 cm