VORSICHT
Schweres und unhandliches Gerät
Das Gerät ist zu schwer und zu unhandlich, um von nur einer Person sicher transportiert werden zu können. Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
Die Module des Systems werden in einem Systemturm zusammengestellt. Die genaue Anordnung hängt von der Systemkonfiguration ab.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Display |
2 | Systemsockel |
3 | System-Controller |
4 | Pumpe |
5 | Solvent Rack mit optionalem Einsatz für Flaschen |