Wann
Durchgebrannte Sicherungen
Erforderliche Teile
Sicherungen (2 Sicherungen, 5 AT, 230 V AC, träge, 5 x 20 mm) aus dem Sicherungskit
Erforderliche Werkzeuge
Schlitzschraubendreher, jede Größe zwischen 3,3 mm und 5,5 mm ist geeignet
Vorbereitungen
WARNUNG
Stromschlag
Im Gerät treten hohe Spannungen auf, die zu einem Stromschlag führen oder Schäden am Gerät verursachen können.
Gehen Sie wie folgt vor
Der Sicherungshalter befindet sich neben dem Hauptnetzschalter.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Hauptnetzschalter (Ein/Aus) |
2 | Sicherungshalter |
3 | Netzbuchse |
Entfernen Sie den Sicherungshalter mit dem Schraubendreher.
Tauschen Sie die beiden Sicherungen gegen Sicherungen des spezifizierten Typs und der spezifizierten Stromstärke aus. Tauschen Sie immer beide Sicherungen aus.
Setzen Sie den Sicherungshalter wieder ein.
Schließen Sie das Netzkabel wieder an die Stromversorgung und an das Gerät an.
Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter ein.