Zulässige pH-Bereiche (Standard-Systemkonfiguration):
System
(Standard­konfiguration)
Erlaubte pH-Bereiche
Bemerkungen
Vanquish Core
1-13
  • pH-Werte von 2 oder weniger: Die Anwendungsdauer sollte möglichst kurz sein. Spülen Sie das System nach entsprechenden Anwendungen gründlich.
  • pH-Werte über 9,5 mit optischen Detektoren: Vermeiden Sie die Verwendung von mobilen Phasen mit einem pH-Wert über 9,5 mit optischen Detektoren. Dies kann die Funktionalität und optische Leistung der Messzelle im Detektor beeinträchtigen.
  • pH-Werte über 12: Können die elektrochemische Detektion beeinträchtigen. Entfernen Sie daher den Detektor fluidisch aus dem System, bevor hochalkalische Lösungsmittel zum Spülen des Systems verwendet werden.
  • Ammoniumhydroxid-haltige mobile Phasen: In seltenen Fällen wurde bei Reversed-Phase- (UHMW-PE) Kolbendichtungen eine verkürzte Lebensdauer beobachtet, wenn sie über längere Zeit ammoniumhydroxid-haltigen mobilen Phasen mit hohem pH-Wert ausgesetzt waren.
Vanquish Horizon
Vanquish Flex
2-12