Im Folgenden wird beschrieben, wie der Rückdruck am Einlass der Messzelle (p6) für die gewünschte Konfiguration ermittelt wird.
Errechnen des Rückdrucks am Messzelleneinlass in der angestrebten Systemkonfiguration (hier mit zweitem Detektor)
Abbildung: Errechnen des Rückdrucks am Messzelleneinlass in der angestrebten Systemkonfiguration (hier mit zweitem Detektor)
Nr.
Beschreibung
Nr.
Beschreibung
1
Detektor
5
Abfallbehälter
2
Messzelle
6
Auslass des zweiten Detektors
2a
Auslass der Messzelle
7
Einlass des zweiten Detektors
2b
Einlass der Messzelle
8
Zweiter Detektor
3
Detektor-Einlasskapillare
9
Waste-Leitung
4
Säule
10
Verbindungskapillare
  1. Berechnen Sie P6 = P5 + P3 + p0.
    p6: Druck am Messzelleneingang
    p5: Druckabfall an der Messzelle
    p3: Druckabfall an der Transferkapillare und am zusätzlichen Modul
    p0: Druckabfall an der Waste-Leitung
  2. Vergleichen Sie p6 mit dem Druck-Grenzwert der Messzelle.
Situation
Schritte
p6 liegt mindestens 5 bar unterhalb des Druck-Grenzwerts der Messzelle
Die Konfiguration kann verwendet werden.
p6 liegt weniger als 5 bar unterhalb des Druck-Grenzwerts der Messzelle oder liegt über dem Druck-Grenzwert
Betreiben Sie die Systemkonfiguration bei einer niedrigeren Flussrate.
–oder–
Verändern Sie die Systemkonfiguration (zum Beispiel die Verbindungskapillare), damit die Druckspezifikation des Messzelle erreicht werden kann.