Messen des Rückdrucks eines zweiten Detektors (Beispiel)
Abbildung: Messen des Rückdrucks eines zweiten Detektors (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
Nr.
Beschreibung
1
Detektor
6
Auslass des zweiten Detektors
2
Messzelle
7
Einlass des zweiten Detektors
2a
Auslass der Messzelle
8
Zweiter Detektor
2b
Einlass der Messzelle
9
Waste-Leitung
3
Säule
10
Verbindungskapillare
4
Verbindungsstück
11
5
Abfallbehälter
  1. Schalten Sie das/die zusätzliche(n) Modul(e) im Flussweg nach der Messzelle ein. Informieren Sie sich in den Betriebsanleitungen der anderen Module.
  2. Trennen Sie die Waste-Leitung vom Verbindungsstück.
  3. Nur wenn ein zweiter Detektor verwendet wird: Schließen Sie die Waste-Leitung an den Auslass des zweiten Detektors an.
  4. Verbinden Sie den Einlass des zusätzlichen Moduls mit dem freien Ende des Verbindungsstücks mit Hilfe der Verbindungskapillare, die bei der beabsichtigten Konfiguration für den Anschluss des zusätzlichen Moduls verwendet wird.
  5. Starten Sie den Pumpenfluss bei der maximalen Flussrate Ihrer Anwendung.
  1. Prüfen Sie alle Flussverbindungen auf Undichtigkeiten:
    • Wenn eine Undichtigkeit auftritt: siehe Beheben von Undichtigkeiten.
    • Wenn keine Undichtigkeit aufgetreten ist und sich der Druck stabilisiert hat: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  1. Wenn sich der Systemdruck stabilisiert hat, lesen Sie den Systemdruck in Chromeleon ab, und notieren Sie sich den Wert für p2.
  2. Schalten Sie den Pumpenfluss ab.
  3. Berechnen Sie die Differenz zwischen den zwei gemessenen Druckwerten: p3 = p2 - p1.
    p3: Druckabfall an der Transferkapillare und am zusätzlichen Modul
  4. Vergleichen Sie p3 mit dem Druck-Grenzwert der Messzelle.
Situation
Schritte
Wenn p3 deutlich unterhalb des Druck-Grenzwerts der Messzelle liegt
Fahren Sie mit Bestimmen des Rückdrucks der Messzelle fort.
Wenn p3 nahe am Druck-Grenzwert für die Messzelle liegt oder darüber
Verringern Sie schrittweise die Flussrate und wiederholen Sie die Messung bis p3 deutlich unterhalb des Druck-Grenzwerts der Messzelle liegt.
–oder–
Verändern Sie die Systemkonfiguration (zum Beispiel die Verbindungskapillare) und führen Sie die Prozedur erneut aus, bis p3 deutlich unterhalb des Druck-Grenzwerts der Messzelle liegt.