Im Folgenden ist beschrieben, wie der Rückdruck des Vanquish-Systems inklusive der Säule, der Detektor-Einlasskapillare und Waste-Leitung (p1) gemessen wird.
Messen des Rückdrucks des Vanquish-Systems (ohne Messzelle)
Abbildung: Messen des Rückdrucks des Vanquish-Systems (ohne Messzelle)
Nr.
Beschreibung
Nr.
Beschreibung
1
Detektor
4
Verbindungsstück
2
Messzelle
5
Abfallbehälter
2a
Auslass der Messzelle
6
Zweiter Detektor
2b
Einlass der Messzelle
7
Waste-Leitung
3
Säule
8
Detektor-Einlasskapillare
  1. Entfernen Sie die Detektor-Einlasskapillare vom IN-Port der Messzelle, falls zutreffend.
  2. Entfernen Sie die Waste-Leitung vom OUT-Port der Messzelle, falls zutreffend.
  3. Schließen Sie das freie Ende der Detektor-Einlasskapillare an das Verbindungsstück an.
  4. Schließen Sie das freie Ende der Auslasskapillare an das andere Ende des Verbindungsstücks an.
  5. Starten Sie den Pumpenfluss bei der maximalen Flussrate Ihrer Anwendung.
  1. Prüfen Sie alle Flussverbindungen auf Undichtigkeiten:
    • Wenn eine Undichtigkeit auftritt: siehe Beheben von Undichtigkeiten.
    • Wenn keine Undichtigkeit aufgetreten ist und sich der Druck stabilisiert hat: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  1. Wenn sich der Systemdruck stabilisiert hat, lesen Sie den Systemdruck in Chromeleon ab, und notieren Sie sich den Wert für p1.
    p1: Druckabfall an der Säule, der Detektor-Einlasskapillare und der Waste-Leitung
  2. Schalten Sie den Pumpenfluss ab.