Im Folgenden wird beschrieben, wie der Rückdruck der Waste-Leitung (p0) gemessen wird.
Messen des Rückdrucks der Waste-Leitung
Abbildung: Messen des Rückdrucks der Waste-Leitung
Nr.
Beschreibung
Nr.
Beschreibung
1
Detektor
3
Säule
2
Messzelle
4
Abfallbehälter
2a
Auslass der Messzelle
5
Zweiter Detektor
2b
Einlass der Messzelle
6
Waste-Leitung
In der folgenden Beschreibung wird davon ausgegangen, dass das Vanquish-System wie in der System Betriebsanleitung beschrieben aufgebaut wurde.
  1. Schalten Sie das System ein (siehe Vanquish-System-Betriebsanleitung).
  2. Lösen Sie die Einlass-Kapillare des Autosamplers vom Auslass der Pumpe/des statischen Mischers, falls zutreffend.
  3. Schließen Sie die Waste-Leitung an den Auslass der Pumpe/des statischen Mischers an.
  4. Führen Sie das andere Ende der Waste-Leitung in den Abfallbehälter.
  5. Starten Sie den Pumpenfluss bei der maximalen Flussrate Ihrer Anwendung.Starten Sie den Pumpenfluss bei der maximalen Flussrate Ihrer Anwendung.
  1. Prüfen Sie alle Flussverbindungen auf Undichtigkeiten:
    • Wenn eine Undichtigkeit auftritt: siehe Beheben von Undichtigkeiten.
    • Wenn keine Undichtigkeit aufgetreten ist und sich der Druck stabilisiert hat: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  1. Wenn sich der Systemdruck stabilisiert hat, lesen Sie den Systemdruck in Chromeleon ab und notieren Sie sich den Wert für p0.
    p0: Druckabfall der Waste-Leitung
  2. Lösen Sie die Waste-Leitung vom Auslass der Pumpe/des statischen Mischers.
  3. Schließen Sie die Einlass-Kapillare des Autosamplers am Auslass der Pumpe/des statischen Mischers an.