Wenn Sie den Moduleinschub wieder in das Gehäuse eingesetzt haben, schließen Sie das Gerät an und nehmen Sie es wieder in Betrieb.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie den Moduleinschub an:
  1. Verbinden Sie den Moduleinschub und stellen Sie die fluidischen Verbindungen her (siehe Installation).
  2. Bereiten Sie den Moduleinschub für die Erstinbetriebnahme vor (siehe ).
  1. Bereiten Sie alle anderen Module des Vanquish-Systems für den Betrieb vor und nehmen Sie sie in Betrieb. Informieren Sie sich in den Betriebsanleitungen der anderen Module.
  2. Bevor Sie mit einer Analyse beginnen, warten Sie, bis sich das Chromatographie-System äquilibriert hat, und vergewissern Sie sich, dass es für den Betrieb bereit ist.
  1. Führen Sie in der Software Chromeleon die gerätespezifischen Performance Qualification (PQ) Tests durch.
  2. Wenn der Test abgeschlossen ist, aktualisieren Sie den Parameter QualificationDone.