Die Software Chromeleon unterstützt Funktionen zur Überwachung und Aufzeichnung von Informationen zu Service- und Qualifizierungsarbeiten am Gerät.
Überwachen von Qualifizierungs- und Service-Intervallen
Auf speziellen Panels zu Service und Qualifizierung können Sie Intervalle für Servicearbeiten oder Qualifizierungsvorgänge festlegen. Mit diesen Funktionen, die als Predictive Performance bezeichnet werden, können Sie diese Arbeiten basierend auf den tatsächlichen Betriebs- und Nutzungsbedingungen des Gerätes planen. Sie können darüber hinaus Grenzwerte für Warnungen festlegen, um vor oder bei Ablauf eines Termins für eine Servicearbeit oder Qualifizierung daran erinnert zu werden.
Auf speziellen Panels zeigen farblich gekennzeichnete Balken die Informationen zum Zustand optisch an, damit Sie den Zustand leicht prüfen und überwachen können. Wurde ein Grenzwert für eine Warnung festgelegt, macht Sie eine Meldung im Chromeleon Audit Trail auf die Fälligkeit aufmerksam.
Service- und Qualifizierungszähler können auf null zurück gestellt werden, nachdem die erforderliche Tätigkeit ausgeführt wurde. Damit die Informationen zur Predictive Performance aktuell sind, denken Sie daran, die Zähler zurück zu stellen, nachdem Sie eine Servicearbeit oder Qualifizierung durchgeführt haben.
Weitere Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.