Außerbetriebnahme des Gerätes
Folgen Sie bei längeren Betriebsunterbrechungen den folgenden Anweisungen.
TIPP
Die Außerbetriebnahme des Geräts beeinflusst den Betrieb Ihres Systems. Wenn Sie das Gerät außer Betrieb nehmen, beachten Sie auch die Anweisungen für die Außerbetriebnahme anderer Vanquish-Systemmodule und führen Sie die entsprechenden Schritte durch (siehe dazu die Betriebsanleitungen für die Module).
Schalten Sie den Pumpenfluss ab.
Entfernen Sie die Säule.
Verbinden Sie die freien Enden der Kapillaren des Säulenthermostaten mit einem Verbindungsstück (zum Beispiel, dem Viper-Verbindungsstück aus dem Zubehörkit des Systems) und starten Sie den Pumpenfluss wieder.
Spülen Sie die Messzelle mit einem geeigneten Lösungsmittel (mindestens HPLC-Qualität). Beachten Sie Folgendes:
TIPP
Bei einem Vanquish Core-System, das zur Verwendung für Normal-Phasen-kompatible Lösungsmittel und Additive modifiziert ist, beachten Sie die Informationen über die Spülflüssigkeit im Kapitel Besonderheiten bei Normal-Phase kompatiblen Lösungsmitteln und Additiven in der Betriebsanleitung für die Pumpe.
Situation nach der Außerbetriebnahme | Wenn kein Additiv verwendet wird | Wenn ein Additiv verwendet wird |
---|---|---|
Gerät und Messzelle bleiben nach der Außerbetriebnahme im Labor | Spülen Sie das System zum Beispiel mit Methanol. 100%-iges Acetonitril sollte nicht verwendet werden. | Spülen Sie das System einige Male (zum Beispiel mit 1,0 mL/min 10 Minuten lang bei einem Standard-System) mit einem Gemisch aus Methanol und Wasser (50:50), um eine Aufkonzentrierung von Salzen im Flusspfad zu vermeiden. Wenn die Lösungsmittel in der Messzelle nicht mit Wasser mischbar sind, verwenden Sie einen geeigneten Löslichkeitsvermittler. |
Das Gerät und die Messzelle sollen nach der Außerbetriebnahme transportiert oder verschickt werden | Spülen Sie das System mit Isopropanol. | Spülen Sie das System zunächst einige Male (zum Beispiel mit 1,0 mL/min 10 Minuten lang bei einem Standard-System) mit einem Gemisch aus Methanol und Wasser (50:50), um eine Aufkonzentrierung von Salzen im Flusspfad zu vermeiden. Wenn die Lösungsmittel in der Messzelle nicht mit Wasser mischbar sind, verwenden Sie einen geeigneten Löslichkeitsvermittler. Spülen Sie anschließend das System mit Isopropanol. |
ACHTUNG
Probenreste, Verunreinigungen von der Säule oder Puffer mit hohen Salzkonzentrationen können sich in der Messzelle ablagern. Dies kann zu Schäden an der Messzelle führen. Außerdem können säurehaltige Lösungsmittel die Messzelle beschädigen.
Schalten Sie den Pumpenfluss zum Gerät ab. Warten Sie, bis das System druckfrei ist, bevor Sie mit der Außerbetriebnahme des Geräts fortfahren.
Entfernen Sie die Kapillaren vom Einlass und Auslass der Messzelle.
Verschließen Sie nach dem Entfernen der Flussverbindungen den Einlass und den Auslass der Messzelle mit den Verschlussstopfen, mit denen die Messzelle ausgeliefert wurde. Schützen Sie die Einlasskapillaren mit Verschlusskappen.
Dieser Schritt ist wie folgt abhängig:
Situation | Schritte |
---|---|
Das Gerät und alle anderen Systemmodule bleiben im Systemturm und alle Systemmodule sollen ausgeschaltet werden | Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel aus. |
Das Gerät soll nach der Außerbetriebnahme transportiert oder verschickt werden | Wenn eines der Module aus dem Systemturm entfernt werden soll, schalten Sie alle Systemmodule über ihren Hauptschalter aus. Das Drücken des System-Ein- /Ausschalters reicht nicht aus, um die Geräte vollständig auszuschalten. Folgen Sie den Anweisungen in Transportieren und Versenden des Gerätes. |
TIPP
Um bei Betriebsunterbrechungen Schäden an der Detektoroptik durch Staubpartikel zu vermeiden, achten Sie darauf, dass am Detektor immer eine Messzelle oder die mitgelieferte Messzellen-Abdeckung installiert ist.